missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FATE1 Antibody (OTI1A1), DyLight 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18485596 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18485596 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18485596 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP272310DL594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

FATE1 Monoclonal antibody specifically detects FATE1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FATE1
Användningsområden Western Blot, Immunofluorescence, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1A1
Konjugera DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cancer/testis antigen 43, CT43BJ-HCC-2 antigen, FATEfetal and adult testis expressed transcript protein, fetal and adult testis expressed 1, fetal and adult testis-expressed transcript protein, Tumor antigen BJ-HCC-2
Värd art Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human FATE1 (NP_149076) produced in HEK293T cells.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 89885
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.