missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Fatostatin A

Produktkod. 18054542
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054542 50 mg
18015332 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18054542 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4444/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Cell permeable inhibitor of SREBP activation

Inhibitor of sterol regulatory element binding protein (SREBP); impairs the activation of SREBP-1 and SREBP-2. Exhibits antiproliferative effects in DU 145 cells independently of IGF-1 signaling (IC50 = 0.1 μM); reverses hyperglycemia in diabetic (ob/ob) mice. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 298197-04-3
Molekylformel C18H19BrN2S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fatostatin A
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 375.33
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 375.328
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.