Läs mer
Abcam Fettsyramidhydrolasaktivitetstest (fluorometrisk)
Produktkod. 32117778 Handla allt Abcam Produkter
Change view
100 tester
Produktkod.
32117778 100 tester
1 options
Produktkod. 32117778 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab252895100Test
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Mät FAAH1-aktivitet i cellprover, andra prover, cell-/vävnadsextrakt med fettsyramidhydrolasaktivitetstest AB252895. Känslighet = 0,1 μU. Citerad i 3 publikationer. Användning med mikroplåt.
Mät FAAH1-aktivitet i cellprover, andra prover, cell-/vävnadsextrakt med fettsyramidhydrolasaktivitetstest AB252895. Känslighet = 0,1 μU. Citerad i 3 publikationer. Användning med mikroplåt.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 100 tester
Regulatorisk status RUO