Läs mer
Favipiravir Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Favipiravir Carboxylic Acid |
| CAS | 1079990-21-8 |
| Molekylformel | C5 H3 F N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxylic acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxylic Acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxylic Acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxylic Acid, 6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3FN2O3/c6-2-1-7-4(9)3(8-2)5(10)11/h1H,(H,7,9)(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)C1=NC(=CNC1=O)F |
| IUPAC-namn | 5-fluoro-2-oxo-1H-pyrazine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.087 |
| Formel vikt | 158.0128 |