Läs mer
Favipiravir, MedChemExpress
Beskrivning
Favipiravir (T-705) is a potent viral RNA polymerase inhibitor, it is phosphoribosylated by cellular enzymes to its active form, Favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (RTP). Favipiravir-RTP inhibits the influenza viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) activity with an IC50 of 341 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Favipiravir |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 259793-96-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H4FN3O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | T-705 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (636.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (39.78 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |