Läs mer
Favipiravir, Mikromol™
Produktkod. 17902996
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17902996 250 mg
1 options
Produktkod. 17902996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3892.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Favipiravir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Favipiravir
CAS 259793-96-9
Analyt- eller komponentnamn Favipiravir
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C5H4FN3O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 6-Fluoro-3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, Favipiravir, T 705, T 705 (Pharmaceutical)
InChI formel InChI=1S/C5H4FN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
LEDER NC(=O)C1=NC(=CNC1=O)F
IUPAC-namn 5-fluoro-2-oxo-1H-pyrazine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 157.1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 157.029 g/mol