Läs mer
Favipiravir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Favipiravir |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4FN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11) |
| Formel vikt | 157.029 |
| Procent renhet | >95% |