missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FB23-2, MedChemExpress

Produktkod. 16448017
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448017 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16448017 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY127103

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress FB23-2 is a potent and selective inhibitor of mRNA N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO, with an IC50 of 2.6 μM. FB23-2 has anti-proliferation activity. FB23-2 can be used for the research of acute myeloid leukemia (AML).

FB23-2 is a potent and selective inhibitor of mRNA N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO, with an IC50 of 2.6 μM. FB23-2 has anti-proliferation activity. FB23-2 can be used for the research of acute myeloid leukemia (AML).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material FB23-2
Fysisk form Solid
CAS 2243736-45-8
Färg Light Nude
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H15Cl2N3O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NO)C1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=C(C3=C(C)ON=C3C)C=C2Cl
Molekylvikt (g/mol) 392.24
Formel vikt 392.24
Procent renhet 98.55%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.