Läs mer
Fisherbrand™ FB70155 Pump
Produktkod. 11533485 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Djup (metriskt):
194 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
11533485 194 mm Varje
1 options
Produktkod. 11533485
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oljefri kolvpump. Fisherbrand™ FB70155 Pump designad för allmänna laboratorieapplikationer som endast kräver grovt vakuum eller måttligt tryck.
  • Tufft, lätt plasthus med integrerat bärhandtag
  • Byte av vattenstråle eller aspirator för allmänna uppgifter
  • Lätt, kompakt, bärbar, standarddrift
  • Rekommenderas inte för organiska, basiska och sura ångor
  • DN6 slangmunstycke för 6mm ID vakuumslang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 292 mbar
Elektriska krav 230 V 50 Hz motor med Schuko och UK strömkablar
Mått (L x B x H) 20,5 x 12 x 21,0 cm (8,7 x 4,7 x 8,2 tum)
Djup (metriskt) 194 mm
Modell FB70155
Vikt (metrisk) 2.3 kg
Total höjd (metrisk) 191 mm
Total bredd (metrisk) 114 mm
Pumptyp Pump
Luftförskjutning 9,21 l/min.
Användningsområden Gasprovtagning
Maximalt tryck 2,3 bar