Läs mer
Thermo Scientific FBS runda hink
Produktkod. 17854910 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
1000 mL
Produktkod. Kapacitet
17854910 1000 mL
1 options
Produktkod. 17854910 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 75004699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16165.22 SEK
    15320.54 SEK / Paket med 1
    Save 844.68 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
För användning i BIOS 16 Centrifuge 2000 ml rotorer
1000 ml FBS rundskopa för användning i Bios 16 centrifuger med 2000 ml rotorer
1000 ml FBS rundskopa för användning i Bios 16 centrifuger med 2000 ml rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1000 mL
Produkttyp Bucket
Kvantitet 2 Pk.