Läs mer
Abnova™ FBXL12 Recombinant Protein
Produktkod. 16190813
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. 16190813
Brand: Abnova™ H00054850P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH01586
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 54850
Molekylvikt (g/mol) 61.6
Namn FBXL12 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MATLVELPDSVLLEIFSYLPVRDRIRISRVCHRWKRLVDDRWLWRHVDLTLYTMRPKVMWHLLRRYMASRLHSLRMGGYLFSGSQAPQLSPALLRALGQKCPNLKRLCLHVADLSMVPITSLPSTLRTLELHSCEISMAWLHKQQDPTVLPLLECIVLDRVPAFRDEHLQGLTRFRALRSLVLGGTYRVTETGLDAGLQELSYLQRLEVLGCTLSADSTLLAISRHLRDVRKIRLTVRGLSAPGLAVLEGMPALESLCLQGPLVTPEMPSPTEILSSCLTMPKLRVLELQGLGWEGQEAEKILCKGLPHCMVIVRACPKESMDWWM
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ20188/Fbl12
Vanligt namn FBXL12
Gensymbol FBXL12
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution