Läs mer
Novus Biologicals™ FBXL5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | FBXL5 |
| Synonym | FBL5FBL4F-box protein FBL5, F-box and leucine-rich repeat protein 5p45SKP2-like protein, F-box protein FBL4/FBL5, FLR1F-box/LRR-repeat protein 5 |
| Gensymbol | FBXL5 |