missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FBXO27 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkod. 30144578
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30144578 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30144578 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP298144CL1

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

FBXO27 Polyclonal antibody specifically detects FBXO27 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FBXO27
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias Fbg5, FBG5FBX27, F-box only protein 27, F-box protein 27, F-box protein FBG5, F-box/G-domain protein 5, Fbx27
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FBXO27 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126433
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.