Läs mer
FBXO30 Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18244712 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
18244712 100 μL
1 options
Produktkod. 18244712 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP255284
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
FBXO30 Polyclonal specifically detects FBXO30 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen FBXO30
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulering PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias F-box domain protein, F-box only protein 30, F-box only protein, helicase, 18, F-box protein 30, FBX30, FLJ41030, MGC21674
Gensymboler FBXO30
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:APSFNFLSNSCWSKPKEDKAVDTSDLEVAEDPMGLQGIDLITAALLFCLGDSPGGRGISDSRMADIYHIDVGTQTFSLPSAILATSTMVGEIASASACDHANPQLSNPSPFQTLGLDLVLECVARYQPKQRSMFTFVCGQLFRRKEF
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84085
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only