Läs mer
FBXO32 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3C2G3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1645.54 SEK
Specifikationer
| Antigen | FBXO32 |
|---|---|
| Klona | 3C2G3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16889655
|
Proteintech
67172-1-IG-20UL |
20 μL |
1645.54 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The FBXO32 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human FBXO32. This antibody recognizes human, pig, rat, mouse antigen. The FBXO32 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifikationer
| FBXO32 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 114907 | |
| Primary |
| 3C2G3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse, Rat, Pig | |
| IgG2b |