Läs mer
Novus Biologicals™ FBXO33 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | FBXO33 |
| Synonym | BMND12, c14_5247, F-box only protein 33, F-box protein 33, Fbx33 |
| Gensymbol | FBXO33 |