Läs mer
BD Biosciences™ FC Beads APC-Cy7 (RUO)
Beskrivning
- Fluorescerande pärlor som gör det möjligt för programvaran att bestämma spillover-värden (SOV) för fluorescenskompensation och beräkna en fluorescenskompensationsmatris under installationen av BD™ flödescytometrar.
- Kombinationen av BD™ CS &T pärlor och BD FC-beads ställer exakt in spänningen och kompensationen för var och en av instrumentets kanaler.
- BD FC-pärlor kan också användas för att standardisera flera instrument.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara rören vid °2 °C–8 C i foliepåsen. Rören ska inte frysas. Skydda rören från exponering för ljus och fukt. |
| Formatera | APC-Cy7 |
| Antal tester | 5 tester |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Kvantitet | 5 tester |
| Stabilitet | Pärlorna och utspädningsbufferten är stabila till det utgångsdatum som anges på påsen och flaskans etiketter när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. |
| Produkttyp | Fluorescerande polystyrenpärlor |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD FC Beads APC-Cy7
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-methylisothiazol-3(2H)-one