Läs mer
BD Biosciences™ FC Beads BV421 (RUO)
Produktkod. 15805921
Change view
Kvantitet:
5 tester
Produktkod. Kvantitet
15805921 5 tester
1 options
Produktkod. 15805921 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 661627
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Fluorescerande pärlor som gör det möjligt för programvaran att bestämma spillover-värden (SOV) för fluorescenskompensation och beräkna en fluorescenskompensationsmatris under installationen av BD™ flödescytometrar.
  • Fluorescerande pärlor som gör det möjligt för programvaran att bestämma spillover-värden (SOV) för fluorescenskompensation och beräkna en fluorescenskompensationsmatris under installationen av BD™ flödescytometrar.
  • Kombinationen av BD™ CS &T pärlor och BD FC-beads ställer exakt in spänningen och kompensationen för var och en av instrumentets kanaler.
  • BD FC-pärlor kan också användas för att standardisera flera instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara rören vid °2 °C–8 C i foliepåsen. Rören ska inte frysas. Skydda rören från exponering för ljus och fukt.
Formatera BV421
Antal tester 5 tester
Partikelstorlek 3 μm
Kvantitet 5 tester
Stabilitet Pärlorna och utspädningsbufferten är stabila till det utgångsdatum som anges på påsen och flaskans etiketter när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum.
Produkttyp Fluorescerande polystyrenpärlor
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD FC Beads BV421
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylisothiazol-3(2H)-one