Läs mer
FC Beads Dilution Buffer (RUO), BD Biosciences™
Produktkod. 15917842
Change view
Kvantitet:
35 ml
Produktkod. Kvantitet
15917842 35 ml
1 options
Produktkod. 15917842 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 661614
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lämplig för korrekt och säker utspädning och rehydrering av FC-kulor för användning.
  • Späder och återfuktar pärlor på ett säkert och korrekt sätt.
  • Innehåller fosfatbuffrad saltlösning (PBS) med proteinstabilisatorer och 0,1 % natriumazid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate buffered saline (PBS) with protein stabilizers and 0.1% sodium azide
Kvantitet 35 ml