Läs mer
Fc epsilon RI Antibody (9E1), DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18779222 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18779222 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18779222 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10063269DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Fc epsilon RI Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Fc epsilon RI
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassificering Monoclonal
Klona 9E1
Konjugera DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias alpha polypeptide, Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide, Fc-epsilon RI-alpha, FcERI, high affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit, high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha, high-affinity, of mast cells, alpha polypeptide
Värd art Mouse
Immunogen Made to Human Fc EPSILON R1 ALPHA
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2205
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b