Läs mer
Invitrogen™ Fc OxyBURST™ Grönt analysreagens
Produktkod. 10770964
Kvantitet:
500μ L, 25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10770964
Brand: Invitrogen™ F2902
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fc OxyBURST™ Grönt analysreagens
Fc OxyBURST™ Grönt analysreagens omfattar bovint serumalbumin (BSA) som har kopplats kovalent till diklordihydrofluorescein (H 2 DCF) och sedan komplexbundet med en renad polyklonal anti-BSA-antikropp från kanin. När detta immunkomplex binder till Fc-receptorer, internaliseras de icke-fluorescerande H 2 DCF-molekylerna i fagovacuoloen och oxideras därefter till grönt fluorescerande 2''7'-diklorfluorescein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 3 mg ⁄ml
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska med Fc OxyBURST™ analysgrönt reagens (suspension i PBS innehållande natriumazid). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer
Produkttyp Analysreagens
Typ av färg Friradikalsensor
Emission ⁄488 523
Form Lösning
Formatera Rör, glid
Produktlinje OXYBURST
Kvantitet 500μ L, 25 reaktioner
Frakt skick Våt is
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)