Läs mer
Velp Scientifica™ FC S-serien flockulatorer med oberoende positioner
Produktkod. 12922500 Handla allt Velp Produkter
Change view
Modell:
FC S4 - 4 positioner
FC S6 - 6 positioner
Wattal:
18 W
23 W
Vikt (metrisk):
12,5 kg
18 kg
Bredd (metrisk):
645 mm
935 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Wattal Vikt (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
12922500 FC S6 - 6 positioner 23 W 18 kg 935 mm Varje
11761424 FC S4 - 4 positioner 18 W 12,5 kg 645 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12922500 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F105A0112
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med oberoende positioner som gör att standardvillkor kan antas för burktester, vilket är grundkravet för reproducerbara resultat. Velp Scientifica™ FC S-seriens flockulatorer med oberoende positioner erbjuder exakt hastighet från en elektroniskt styrd DC-växelmotor.
  • Oberoende valbara hastigheter - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 och 300 rpm
  • Samma produkt kan underkastas olika villkor parallellt
  • Pålitliga och repeterbara resultat från Velp omrörningskvalitet
  • Hastigheten kan ändras under löpningen
  • Upplyst bakpanel för att förenkla provobservation
  • Omrörningsstavar justerbara i höjdled utan verktyg
  • Stark motståndskraft mot kemisk och mekanisk korrosion
  • Finns i 4-läges- och 6-läges burktestermodeller
Specifikationer
Hastighet 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 och 300 rpm
Spänning 100 till 240 V
Wattal 23 W
Höjd (metrisk) 347 mm
Bredd (metrisk) 935 mm
Frekvens 50/60 Hz
Modell FC S6 - 6 positioner
Vikt (metrisk) 18 kg