Läs mer
Julabo™ FC Series recirkulerande kylbad med luftkompressor
Flödeshastighet:
20 l/min.
22 l/min.
28 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
8 l
8 till 11 L
Elektriska krav:
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 14 A
230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 7 A
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Justerbart förhållande för matnings-/returtemperaturer
- Enkelt påfyllningssystem placerat framtill
- Aktivering av pump för fyllning
- Ljusstark MULTI-DISPLAY (LED)
- Varningsfunktioner för övre och nedre temperatur med intervallton
- Integrerat frysskydd och torrkörningsskydd
- Snabb och enkel användning via sömlös, stänksäker knappsats
- Vätskenivåindikering på framsidan
- Självtest, reciprok sensorövervakning, pumpmotor och kompressor överbelastningsskydd
- Komplett avstängning med ljudsignal vid larm
- Avtagbart ventilationsgaller för förenklad borttagning av damm
- ATC-funktion för enkel korrigering av temperaturvariationer
- RS232-gränssnitt för on-line kommunikation (LIMS förmåga)
- Hög temperaturstabilitet
- Integrerad värmare med 1,2 kW kapacitet
- Tryckindikator 0...1,6 bar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 11 l |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kylkapacitet | 0,36 kW vid -°10 C, 0,9 kW vid °5 C, 1,15 kW vid °10 C, 1,55 kW vid 20 °C (mediumetanol) |
| Flödeshastighet | 22 l/min. |
| Temperaturområde | -20 °C till +80 °C |
| Värmekapacitet | 1.2 kW |
| Max. Tryck | 17,4 psi |
| Modell | FC1600S |
| Kylmedel | R134A |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,2 °C |
| Visa mer |