Läs mer
Ohaus FC5706P + R97 Multicentrifug och Swing-Out Rotorbunt
Produktkod. 31927862 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Produkttyp:
centrifugerpaket
Produktkod. Produkttyp
31927862 centrifugerpaket
1 options
Produktkod. 31927862 Leverantör Ohaus Leverantörsnummer 31060780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22070.00 SEK
    15980.68 SEK / Paket med 1
    Save 6089.32 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
I lager
Frontier FC5706P Centrifuge med R97 svängbar rotor är ett paket som rymmer 4 x 10 ml RB-rör
  • Enkel och intuitiv hantering: Bekväma kontroller med ett intuitivt gränssnitt möjliggör snabb och responsiv hantering, även när man bär handskar.
  • Mångsidig rörkompatibilitet: Rymmer standard 50 ml och 15 ml rör, inklusive vanliga blod- och urinrör. Med tillbehör kan rotorer även anpassas för mindre storlekar ner till 1,5 ml.
  • Platsbesparande design: Kompakt konstruktion integrerar alla viktiga funktioner inom en liten yta, vilket sparar värdefull bänkplats i laboratoriet.
  • Flexibla rotoralternativ: Erbjuder 5 rotoralternativ inklusive fastvinklad (18 x 1,5/2,0 ml rör) och svängbara (4 x 10 ml blod-/urinrör). Rotorer säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 6 x 50 mL
Max. RCF 4,427 x g
Max. Hastighet 6,000 rpm
Kylt Nej
Produkttyp centrifugerpaket