Läs mer
FCCP, MedChemExpress
Beskrivning
FCCP is an uncoupler of oxidative phosphorylation (OXPHOS) in mitochondria. FCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FCCP |
| CAS | 370-86-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H5F3N4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.44 mM) ∣Ethanol : ≥ 33.3 mg/mL (131.01 mM) |
| LEDER | N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.17 |
| Visa mer |