Läs mer
Tocris Bioscience™ FCCP
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18742754
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18742754 50 mg
18742724 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18742754 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0453/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxidative phosphorylation uncoupler
A very potent uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 370-86-5
Molekylformel C10H5F3N4O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FCCP
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 254.17
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 254.172