missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ FCER1G Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 13492947
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13492947 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13492947 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA528832

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Fc epsilonRIgamma tansfected 293T cell. Predicted reactivity: Rat (100%), Dog (100%), Pig (100%), Rhesus Monkey (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The high affinity IgE receptor is a key molecule involved in allergic reactions. It is a tetramer composed of 1 alpha, 1 beta, and 2 gamma chains. The gamma chains are also subunits of other Fc receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FCER1G
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.73 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gen FCER1G
Genaccessionsnr. P20491, P30273
Gene Alias AI573376; CD23; Fc epsilon receptor Ig; Fc fragment of IgE receptor Ig; Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; gamma polypeptide; Fc receptor gamma-chain; Fc receptor, IgE, high affinity I, gamma polypeptide; Fce1g; fc-epsilon RI-gamma; FcepsilonRI; FCER1G; FceRI gamma; FcR[g]; FCRG; FcRgamma; FcR-gamma; gamma polypeptide; high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma; IgE Fc receptor subunit gamma; immunoglobulin E receptor, high affinity, gamma chain; Ly-50
Gensymboler FCER1G
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide encompassing a sequence within the Intracellular domain of human FCER1G. The exact sequence is proprietary.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14127, 2207
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.