Läs mer
BINDER™ Serie FD klassic.linje - tork- och värmekammare, med forcerad konvektion
Produktkod. 15682086 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15682086 20 l Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15682086 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29002.74 SEK
    25961.45 SEK / Paket med 1
    Save 3041.29 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
En värmeugn i BINDER FD-serien används alltid när snabb torkning och sterilisering krävs. Tack vare sin helt homogena temperaturfördelning, snabba dynamik och kraftfulla fläkt sparar denna värmeugn värdefull tid.
  • Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +300°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Forcerad konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroll med timerfunktioner
  • 2 kromade ställ
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5374, DIN 12880
Beskrivning FD023-230 V, Standard, Serie FD klassic.linje - Tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 20 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 20 l
Temperatur (metrisk) 5 °C till 300 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LED
Modell FD023-230 V
Antal hyllor 2 (Standard), 4 (Max)
Hamnar 10/30/50/100 mm
Säkerhetsfunktioner Användarvänlig och lättmanövrerad helt digital PID-regulatorteknik
Temperaturenhetlighet 150 °C
Timer 0 till 99 timmar
Enhetlighet 2,2 °C
Mått (D x B x H) Inredning 222 x 300 x 330 mm
Mått (L x B x H) 435 x 605 x 495 mm
Bredd (metrisk) 435 mm
Höjd (metrisk) 495 mm
Vikt (metrisk) 27 kg
Spänning 230 V
Wattal 0.8 kW
Amperage 10 A
Frekvens 50/60 Hz