Läs mer
Ohaus™ FD Series Food Portioning Scale
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
FD15
FD6
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De OHAUS FD är en robust portioneringsvåg för flera användningsområden, designad för användning i matserveringsapplikationer. Idealiskt lämpad för matportionering och kontrollvägning, kombinerar FD en lättstädad design, snabb display och högprecisionslastcell. Designad för användning i restauranger, bagerier, livsmedelstillverkning och andra områden som kräver snabb drift och flexibilitet, OHAUS FD-vågen erbjuder hållbarhet och renhet i en ekonomisk design
- Hel konstruktion i rostfritt stål
- Högupplösta vägningsceller med avancerad elektronik ger upplösning upp till 30 000d
- NSF listad/certifierad till NSF/ANSI 169-2005 (tidigare NSF C-2) och USDA-AMS accepterade för NSF/3-A 14159-1, stöder HACCP-efterlevnad
- Kontrollera vägningsläge med 3 LED-indikatorer och ljudlarm
- Ljusstark bakgrundsbelyst LCD-skärm
- Stabil viktvisning inom 2 sekunder
- Flera vägningsenheter inklusive procentvägning, lb, decimal och bråkdel oz, kg, g och lb:oz
- 120-timmars internt uppladdningsbart batteri eller AC driva
- Branschledande garanti och support
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 120 Hr. |
| Batterityp | Internt uppladdningsbart förseglat blybatteri |
| Kalibrering | Valbar extern span eller linjäritetskalibrering av användaren |
| Certifikat och efterlevnad | NSF, HACCP |
| Konstruktion | Rostfritt stålhus och plattform, nivåindikator uppåt |
| Kapacitet | 6 kg |
| Visningstyp | 5-siffrig, 7-segments bakgrundsbelyst blå LCD-skärm |
| Läsbarhet | 0.5 g |
| Typ av knappsats | Membranbrytare med 4 knappar |
| Linjäritet | ±1 g |
| Visa mer |