Läs mer
Ohaus™ FD Series Food Portioning Scale
Produktkod. 11870152 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
FD15
FD6
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11870152
Brand: Ohaus™ 71170445
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En portioneringsvåg för flera användningsområden, designad för användning inom livsmedelsbranschen
De OHAUS FD är en robust portioneringsvåg för flera användningsområden, designad för användning i matserveringsapplikationer. Idealiskt lämpad för matportionering och kontrollvägning, kombinerar FD en lättstädad design, snabb display och högprecisionslastcell. Designad för användning i restauranger, bagerier, livsmedelstillverkning och andra områden som kräver snabb drift och flexibilitet, OHAUS FD-vågen erbjuder hållbarhet och renhet i en ekonomisk design
  • Hel konstruktion i rostfritt stål
  • Högupplösta vägningsceller med avancerad elektronik ger upplösning upp till 30 000d
  • NSF listad/certifierad till NSF/ANSI 169-2005 (tidigare NSF C-2) och USDA-AMS accepterade för NSF/3-A 14159-1, stöder HACCP-efterlevnad
  • Kontrollera vägningsläge med 3 LED-indikatorer och ljudlarm
  • Ljusstark bakgrundsbelyst LCD-skärm
  • Stabil viktvisning inom 2 sekunder
  • Flera vägningsenheter inklusive procentvägning, lb, decimal och bråkdel oz, kg, g och lb:oz
  • 120-timmars internt uppladdningsbart batteri eller AC driva
  • Branschledande garanti och support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 120 Hr.
Batterityp Internt uppladdningsbart förseglat blybatteri
Kalibrering Valbar extern span eller linjäritetskalibrering av användaren
Certifikat och efterlevnad NSF, HACCP
Konstruktion Rostfritt stålhus och plattform, nivåindikator uppåt
Kapacitet 15 kg
Visningstyp 5-siffrig, 7-segments bakgrundsbelyst blå LCD-skärm
Läsbarhet 1 g
Typ av knappsats Membranbrytare med 4 knappar
Linjäritet ±2 g
Modell FD15
Skyddsklass IP43
Stabiliseringstid <2 sek.
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Typ FD Series Food Portioning Scale
Vägningslägen Pund, decimal ounce, 3/4, 1/2 och 1/4 fraktionerad ounce, gram, kilogram, kombinerad lb:oz visning (antingen decimal eller bråkdel ounce)
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 223 mm
Djup (metriskt) 71 mm
Vikt (metrisk) 3.6 kg
Elektriska krav 9 VDC 0,5 A AC Väggadapter, 100/120 VAC 50/60 Hz
Spänning 9/100 till 120 V
Frekvens 50/60 Hz