Läs mer
Julabo™ FD Series Immersion Cooler
Produktkod. 10531173
Kylkapacitet:
0,18 kW vid °10 C, 0,22 kW vid 20 °C (mediumetanol)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10531173
Brand: Julabo™ 9655825
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det perfekta komplementet till öppna badcirkulatorer, sänkcirkulatorer och bromonterade cirkulatorer
Julabo Genomströmningskylare är det perfekta komplementet till öppna badcirkulatorer, sänkcirkulatorer och bryggmonterade cirkulatorer, vilket utökar deras temperaturområde till under omgivningstemperaturen. De erbjuder ett litet laboratoriefotavtryck, har ett lågt energibehov och utgör ett ekonomiskt alternativ till användningen av kranvatten för kylning. Instrument är designade för att integreras i en befintlig kylslinga (till exempel en öppen badcirkulator med pump).
  • För applikationer nära omgivningstemperaturer
  • Integrerat frysskydd
  • Förhindra användningen av dyrbart kranvatten för kylning
  • Kompakt design, litet fotavtryck
  • Enkel drift
  • Lågt energibehov
  • Tillgängliga spänningsversioner: 230V/50Hz, 115V/60Hz
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kylkapacitet 0,18 kW vid °10 C, 0,22 kW vid 20 °C (mediumetanol)
För användning med (utrustning) För motkylningsapplikationer
Temperaturområde 5 °C till 35 °C
Modell FD200
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,02 till± 0,2 °C
Längd (metrisk) 27 cm
Bredd (metrisk) 18 cm
Höjd (metrisk) 39 cm
Fraktvikt (metrisk) 31.2 kg
Vikt (metrisk) 16 kg
Elektriska krav 115 V 60 Hz 4 A
Spänning 115 V
Frekvens 60 Hz