Läs mer
Binder™ FD56 torkugn
Produktkod. 15692106 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15692106 60 l Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15692106 Leverantör Binder™ Leverantörsnummer 90100295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33726.73 SEK
    30190.06 SEK / Paket med 1
    Save 3536.67 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Med ett temperaturområde från omgivningstemperatur plus 10° till 300 °C.
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella enheter
  • Med forcerad konvektion och förbättrade timerfunktioner
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™ teknologi
  • Justerbar fläkthastighet
  • Kontroll med LCD-display och förbättrade tidsfunktioner
  • Elektromekanisk styrning av frånluftsklaffen
  • 2 kromade ställ
  • Stapelbar
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • Ethernet-gränssnitt
  • USB-port för inspelning av data
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10° till 300 °C
Typ Torkugn
Modell FD 60
Hamnar 10/30/50/100 mm
Säkerhetsfunktioner Användarvänlig och lättmanövrerad helt digital PID-regulatorteknik
Temperaturenhetlighet 150 °C
Timer 99 timmar 59 min
Enhetlighet 2 °C
Fraktvikt (metrisk) 39 kg
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz