Läs mer
FDI-6, MedChemExpress
Beskrivning
FDI-6 is an inhibitor of FOXM1. FDI-6 binds directly to FOXM1 protein, to displace FOXM1 from genomic targets in MCF-7 breast cancer cells, and induce concomitant transcriptional down-regulation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FDI-6 |
| CAS | 313380-27-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H11F4N3OS2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (95.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)F)C=C(C3=CC=CS3)N=C2S1)NC4=CC=C(F)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.43 |
| Formel vikt | 437.43 |
| Visa mer |