Läs mer
WTW™ FDO 925-3™ Sensor för upplöst syre
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11785174
Temperaturområde (metriskt).:
0 °C till 50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11785174
Brand: WTW™ 201301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De FDO™ 925 är speciellt lämpad för labb och process tack vare sin kompakta storlek
De FDO™ 925 är speciellt lämpad för labb och process tack vare sin kompakta storlek. Det flödesfria, lätta att rengöra avfasade membranet gör att det kan användas i behållare med låga provvolymer. Kablarna är förstärkta med Kevlar™ och finns i olika längder, garanterar de säkra mätningar i djupa sjöar eller strömmande floder. På reningsanläggningar för avloppsvatten, FDO™ 925 lyser vid BSB-mätningar i Karlsruhe-flaskan samt vid övervakning av stationära mätsystem. I samband med AutoRead-funktionen (övervakar stabiliteten hos sensorsignalen) för MultiLine™ enheter kan dess svarstid anpassas till onlinesensorns FDO™ 700 IQ, vilket säkerställer jämförbara mätvärden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,5 % av värdet
Längd (metrisk) kabel 3 m
Sensortyper DO
Upplöst syre (mättnadsintervall) 0,0 till 200 %
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
Inkluderar 3m L kabel
Diameter (metrisk) kropp 15.3 mm
Längd (metrisk) 140 mm
För användning med (applikation) Fält- och laboratorieapplikationer med snabbreagerande fasade membran
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0,00 till 20 mg/L