Läs mer
WTW™ FDO 925 Sensorer för upplöst syre
Produktkod. 10604635
Change view
Temperaturområde (metriskt).:
0 °C till 50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt). Förpackningsstorlek
10604635 0 °C till 50 °C Varje
1 options
Produktkod. 10604635 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 201300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14390.00 SEK
    12463.28 SEK / Paket med 1
    Save 1926.72 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Snabb och flödesfri, den FDO™ 925 är idealisk för fältmätning.
  • För användning med fält- och laboratorieapplikationer med snabbreagerande fasade membran
  • De FDO™ 925:’s små dimensioner gör den lämplig för labb och process
  • Den snabba och flödesfria FDO™ 925 är perfekt lämpad för fältmätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,5 % av värdet
Längd (metrisk) kabel 1.5 m
Sensortyper Löst syre
Upplöst syre (mättnadsintervall) 0,0 till 200 %
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
Inkluderar 15 m lång kabel
Diameter (metrisk) kropp 15.3 mm
Längd (metrisk) 140 mm
För användning med (applikation) Fält- och laboratorieapplikationer med snabbreagerande fasade membran
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0,00 till 20 mg/L