Läs mer
WTW™ FDO 925-P™ Sensor för upplöst syre
Produktkod. 15280386
Change view
Temperaturområde (metriskt).:
0 °C till 50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt). Förpackningsstorlek
15280386 0 °C till 50 °C Varje
1 options
Produktkod. 15280386 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 201306
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De FDO™ 925 är speciellt lämpad för labb och process tack vare sin kompakta storlek
De FDO™ 925 är speciellt lämpad för labb och process tack vare sin kompakta storlek. Det flödesfria, lätta att rengöra avfasade membranet gör att det kan användas i behållare med låga provvolymer. Dessutom kan låga syrekoncentrationer under 1 mg/l visas exakt. WTW är bevisat FDO™ 925 finns nu tillgänglig med en hållbar version med plugghuvud. Det universella kontakthuvudet passar sensorn med trådlös funktionalitet – störande kablar behövs inte längre. Dessutom kan den anslutas till AS/IDS-x-kablar med längder upp till 100 m. Med denna nya teknik WTW utökar avsevärt utbudet av applikationer och mätkomforten hos dess optiska sensorer för löst syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,5 % av värdet
Sensortyper Löst syre
Upplöst syre (mättnadsintervall) 0,0 till 200 %
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
Inkluderar Plugghuvud
Diameter (metrisk) kropp 15.3 mm
Längd (metrisk) 140 mm
För användning med (applikation) Fält- och laboratorieapplikationer med snabbreagerande fasade membran
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0,00 till 20 mg/L