missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ FDPS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1395), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
2410.00 SEK - 6520.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | FDPS |
|---|---|
| Klona | 23GB1395 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassificering | Recombinant Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30088257
![]() |
Invitrogen™
MA553978 |
100 μL |
6520.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30089293
|
Invitrogen™
MA553979 |
20 μL |
2410.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
FDPS Recombinant Monoclonal antibody specifically detects FDPS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpecifikationer
| FDPS | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P14324 | |
| 2224 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB1395 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| (2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase; 6030492I17Rik; Ac2-125; AI256750; cholesterol-regulated 39 kDa protein; CR 39; dimethylallyltranstransferase; Farnesyl diphosphate synthase; farnesyl diphosphate synthase (farnesyl pyrophosphate synthetase, dimethylallyltranstransferase, geranyltranstransferase); farnesyl diphosphate synthetase; farnesyl pyrophosphate synthase; farnesyl pyrophosphate synthetase; farnesyl pyrophosphate synthetase, dimethylallyltranstransferase, geranyltranstransferase; Fdps; Fdpsl1; FPP synthase; FPP synthetase; FPPS; FPS; geranyltranstransferase; KIAA1293; mKIAA1293; POROK9; testis-specific farnesyl pyrophosphate synthetase | |
| A synthesized peptide derived from human FDPS (370-410AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FDPS |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel