Läs mer
Febantel, Mikromol™
Produktkod. 17934356
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17934356 250 mg
1 options
Produktkod. 17934356 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1023.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Febantel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Febantel
CAS 58306-30-2
Analyt- eller komponentnamn Febantel
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H22 N4 O6 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Febantel, Dimethyl N,N'-[[[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylsulfanyl)phenyl]imino]methylene]dicarbamate, Carbamic acid, N,N'-[[2-[(2-methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, C,C'-dimethyl ester, Carbamic acid, [[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, dimethyl ester (9CI), N-([[2-(2-Methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyl]amino][(methoxycarbonyl)imino]methyl)carbamate, Rintal
InChI formel InChI=1S/C20H22N4O6S/c1-28-12-17(25)21-16-11-14(31-13-7-5-4-6-8-13)9-10-15(16)22-18(23-19(26)29-2)24-20(27)30-3/h4-11H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,22,23,24,26,27)
LEDER COCC(=O)Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1N=C(NC(=O)OC)NC(=O)OC
IUPAC-namn metyl N-[N'-[2-[(2-metoxyacetyl)amino]-4-fenylsulfanylfenyl]-N-metoxykarbonylkarbamimidoyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 446.48
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 446,126 g/mol