Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Febantel |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analyscertifikat | Tillgänglig |
| Fysisk form | Pulver/Kristaller |
| Färg | Vit till ljusgul |
| Smältpunkt | 129 °C till 130 °C |
| Merck Index | 3973 |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 446.48 |