Läs mer
Febantel, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7232410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17312501
Brand: Thermo Scientific Acros 468780010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 58306-30-2
Molekylformel C20H22N4O6S
Molekylvikt (g/mol) 446.48
MDL-nummer 01738527
InChI-nyckel HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metyl N-{[(metoxikarbonyl)imino]({[2-(2-metoxiacetamido)-4-(fenylsulfanyl)fenyl]amino})metyl}karbamat
LEDER COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Febantel
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver/Kristaller
Färg Vit till ljusgul
Smältpunkt 129°C to 130°C
Merck Index 3973
Löslighet Insoluble in water
Kvantitet 1 g
Formel vikt 446.48