Läs mer
Febuxostat 2-Butyl Isomer, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Febuxostat 2-Butyl Isomer |
| CAS | 1335202-59-9 |
| Molekylformel | C16H16N2O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(4-(sec-Butoxy)-3-cyanophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-4-9(2)21-13-6-5-11(7-12(13)8-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,19,20) |
| LEDER | COC(=O)C(C)c1cc(F)c(cc1)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.37 |
| Formel vikt | 316.0882 |