Läs mer
R&D Systems™ Febuxostat
Beskrivning
Non-purine inhibitor of xanthine oxidase (Ki = 1.2 nM). Binds to a channel leading to the enzyme active site; obstructs substrate binding.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Febuxostat |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 316.37 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.38 |