Läs mer
Febuxostat 67M-2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Febuxostat 67M-2 |
| CAS | 407582-47-2 |
| Molekylformel | C16H16N2O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[3-Cyano-4-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4S/c1-9-13(15(19)20)23-14(18-9)10-4-5-12(11(6-10)7-17)22-8-16(2,3)21/h4-6,21H,8H2,1-3H3,(H,19,20) |
| LEDER | OC(C)(C)COC1=C(C#N)C=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.37 |
| Formel vikt | 332.0831 |