Läs mer
Febuxostat-d9, TRC
Produktkod. 30399272
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399272 10 mg
30397859 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399272 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF22900210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246819-50-0
Molekylformel C16 D9 H7 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 325.43
Synonym 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[3-cyano-4-[2-(methyl-d3)propoxy-1,1,2,3,3,3-d6]phenyl]-4-methyl- (ACI), 2-[3-Cyano-4-[2-(methyl-d3)propoxy-1,1,2,3,3,3-d6]phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid (ACI), 2-[3-Cyano-4-(isobutyl-d9)oxyphenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Febuxostat-d9, Febuxostat-D9 (isobutyl-D9), Febuxostat-d9 (2-methylpropoxy-d9)
IUPAC-namn 2-[3-cyano-4-[1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propoxy]phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Febuxostat-d9
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)/i1D3,2D3,8D2,9D
Formel vikt 325.145