Läs mer
Febuxostat Ethyl Ester (2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester), Mikromol™
Beskrivning
Febuxostat Ethyl Ester (2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 160844-75-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H20 N2 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O3S/c1-5-22-18(21)16-12(4)20-17(24-16)13-6-7-15(14(8-13)9-19)23-10-11(2)3/h6-8,11H,5,10H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(c2)C#N |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| Visa mer |