missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Febuxostat Isopropyl Isomer Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Febuxostat Isopropyl Isomer Ethyl Ester |
| CAS | 144060-84-4 |
| Molekylformel | C17H18N2O3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(3-Cyano-4-isopropoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| LEDER | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OC(C)C)c(c2)C#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.4 |
| Formel vikt | 330.1038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?