missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Febuxostat n-Butyl Isomer, TRC

Produktkod. 30179812
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179812 10 mg
30179949 100 mg
30180376 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF22903510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1657014-33-9
Molekylformel C16H16N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 316.37
Synonym 2-(4-Butoxy-3-cyanophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid
LEDER OC(C(SC(C1=CC(C#N)=C(OCCCC)C=C1)=N2)=C2C)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Febuxostat n-Butyl Isomer
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-3-4-7-21-13-6-5-11(8-12(13)9-17)15-18-10(2)14(22-15)16(19)20/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vikt 316.0882
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.