Läs mer
Febuxostat n-Butyl Isomer, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Febuxostat n-Butyl Isomer |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-3-4-7-21-13-6-5-11(8-12(13)9-17)15-18-10(2)14(22-15)16(19)20/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 316.0882 |