Läs mer
Febuxostat, TRC
Produktkod. 30004978
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004978 50 mg
30005316 10 mg
30006538 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF22900050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144060-53-7
Molekylformel C16 H16 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 316.37
Synonym 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig
IUPAC-namn 2-[3-cyano-4-(2-metylpropoxy)fenyl]-4-metyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Febuxostat
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Formel vikt 316.0882
Procent renhet >95%