Läs mer
Fedovapagon, MedChemExpress
Beskrivning
Fedovapagon is a selective vasopressin V2 receptor (V2R) agonist with an EC50 of 24 nM, which is being developed for the treatment of nocturia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fedovapagon |
| CAS | 347887-36-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H34N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | VA106483 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (270.22 mM) |
| LEDER | CC1=C(CNC(N2CCC[C@]2(C(N(C)C)=O)[H])=O)C=CC(C(N3CCCCC4=C3C=CC=C4)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.58 |
| Visa mer |